Merck
W0100000
Warfarin-Natrium
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
3-(α-Acetonylbenzyl)-4-hydroxycumarin Natriumsalz, 4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-cumarin
About This Item
Lineare Formel:
C19H15O4Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
330.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
warfarin
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na].CC(=O)CC(c1ccccc1)C2=C(O)c3ccccc3OC2=O
InChI
1S/C19H16O4.Na/c1-12(20)11-15(13-7-3-2-4-8-13)17-18(21)14-9-5-6-10-16(14)23-19(17)22;/h2-10,15,21H,11H2,1H3;/q;+1/p-1
InChIKey
KYITYFHKDODNCQ-UHFFFAOYSA-M
Angaben zum Gen
human ... VKORC1(79001)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Warfarin sodium EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 3 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Catherine K Chang et al.
Journal of vascular surgery, 60(6), 1554-1564 (2014-07-22)
Despite poor long-term patency, acceptable limb salvage has been reported with cryopreserved saphenous vein bypass (CVB) for various indications. However, utility of CVB in patients with critical limb ischemia (CLI) remains undefined. The purpose of this analysis was to determine
Frieder Schlunk et al.
Translational stroke research, 6(2), 133-139 (2014-11-27)
Little is known about the pathophysiology of oral anticoagulation-associated intracerebral hemorrhage (OAC-ICH). We compared hematoma volume, number of terminal deoxynucleotidyl dUTP nick-end labeling (TUNEL)-positive cells (indicating cell death), MMP-9 levels, and perilesional edema formation between warfarin-treated mice and controls. Intracerebral
Ryohei Hamaguchi et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 967, 110-117 (2014-08-03)
We developed a high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometric method for phospholipid biomarker discovery and applied it to a cell-based assay system for the screening of phospholipidosis-inducing drugs. We studied the compositions of phospholipid molecules exceeding 100 species in cultured cells