T109
L-(+)-Tartarsäure
≥99.5%
Synonym(e):
(2R,3R)-(+)-Weinsäure, L-Threarsäure
About This Item
Dampfdichte
5.18 (vs air)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.5%
Form
granular
powder or crystals
Optische Aktivität
[α]20/D +13.5±0.5°, c = 10% in H2O
Selbstzündungstemp.
797 °F
mp (Schmelzpunkt)
170-172 °C (lit.)
SMILES String
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
InChIKey
FEWJPZIEWOKRBE-JCYAYHJZSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- A co-former for the synthesis of etravirine co-crystals.
- A mobile phase additive in thin-layer chromatography.
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
302.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
150 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?