W304401
DL-Tartarsäure
≥99%
Synonym(e):
DL-2,3-Dihydroxybutandisäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Assay
≥99%
mp (Schmelzpunkt)
210-212 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
odorless
SMILES String
O[C@@H]([C@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m0/s1
InChIKey
FEWJPZIEWOKRBE-LWMBPPNESA-N
Haftungsausschluss
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
410.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
210 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chromatograms
application for HPLCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..