Wichtige Dokumente
PHR3881
D-(−)-Weinsäure
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
(2S,3S)-(−)-Weinsäure, D-Threarsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Beschreibung
synthetic
Verpackung
pkg of 500MG
mp (Schmelzpunkt)
172-174 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O[C@@H]([C@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m0/s1
InChIKey
FEWJPZIEWOKRBE-LWMBPPNESA-N
Allgemeine Beschreibung
Sonstige Hinweise
Hinweis zur Analyse
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)