Wichtige Dokumente
SMB01364
Leukoaminochrome Hydrochloride
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
5,6-Dihydroxyindoline HCl, 5,6-Indolinediol HCl, Indoline-5,6-diol HCl
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
powder or crystals
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC1=CC2=C(NCC2)C=C1O.Cl
InChI
1S/C8H9NO2.ClH/c10-7-3-5-1-2-9-6(5)4-8(7)11;/h3-4,9-11H,1-2H2;1H
InChIKey
IMGPXUZVVPIKOV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with a wide variety of chromatographic and spectrometry techniques
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)