Merck
918709
Sigma-Aldrich
5,6-Dihydroxyindole
Synonym(e):
Dopamine lutine, Indolylquinol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H7NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116105
NACRES:
NA.22
Form
solid
Qualitätsniveau
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC1=CC(C=CN2)=C2C=C1O
InChI
1S/C8H7NO2/c10-7-3-5-1-2-9-6(5)4-8(7)11/h1-4,9-11H
InChIKey
SGNZYJXNUURYCH-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)