SMB01317
Sinapine thiocyanate
Synonym(e):
Sinapine cyanide sulfonate, Sinapine thiocyanate anhydrous
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
research grade
Assay
≥98%
Form
powder
Lagerbedingungen
(keep sealed and from light)
Methode(n)
HPLC: suitable
Farbe
light yellow
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C16H23NO5.CHNS/c1-17(2,3)8-9-22-16(19)7-6-12-10-15(21-5)13(18)11-14(12)20-4;2-1-3/h6-7,10-11H,8-9H2,1-5H3;3H
InChIKey
NPOZDPAVPFLLCN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)