Wichtige Dokumente
SMB00963
7-Chlor-4-{[4-(ethylamino)-1-methylbutyl]amino}quinolin
research grade, ≥95% (HPLC)
Synonym(e):
Monodesethylchloroquin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
powder or crystals
Methode(n)
HPLC: suitable
Farbe
white to off-white
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClC(C=C1)=CC2=C1C(NC(CCCNCC)C)=CC=N2
InChI
1S/C16H22ClN3/c1-3-18-9-4-5-12(2)20-15-8-10-19-16-11-13(17)6-7-14(15)16/h6-8,10-12,18H,3-5,9H2,1-2H3,(H,19,20)
InChIKey
MCYUUUTUAAGOOT-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)