Wichtige Dokumente
SMB00975
Bisdesethylchloroquine Hydrochloride
Synonym(e):
Bisdesethyl chloroquine hydrochloride, Didesethylchloroquine hydrochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Clc1cc2nccc(c2cc1)NC(CCCN)C
InChI
1S/C14H18ClN3/c1-10(3-2-7-16)18-13-6-8-17-14-9-11(15)4-5-12(13)14/h4-6,8-10H,2-3,7,16H2,1H3,(H,17,18)
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)