Q2626
Chinaldin -phosphat (Salz)
analytical standard
Synonym(e):
2-Methyl-chinolin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Dichte
1.06 g/mL (lit.)
Anwendung(en)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
OP(O)(O)=O.Cc1ccc2ccccc2n1
InChI
1S/C10H9N.H3O4P/c1-8-6-7-9-4-2-3-5-10(9)11-8;1-5(2,3)4/h2-7H,1H3;(H3,1,2,3,4)
InChIKey
RQCUDCLBKWDRRL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)