Wichtige Dokumente
MTOX1010
HepaRG™ 5F Control Cells
human female liver (Source Disease: Hepatocarcinoma and Hepatitis C)
Synonym(e):
Human hepatocyte cells
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
HepaRG™ 5F Control Cells, 1 vial
Biologische Quelle
human female liver (Source Disease: Hepatocarcinoma and Hepatitis C)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Lagertemp.
−196°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Qualität
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Oral drug delivery involves dissolution in the small intestine and absorption across the enterocyte barrier into the portal vein followed by subsequent delivery through the liver into the systemic circulation.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
MTOX1010-1VL | 4061834067269 |