Wichtige Dokumente
22550
Chinaldin
≥95.0% (GC)
Synonym(e):
2-Methyl-chinolin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95.0% (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.612 (lit.)
bp
105-107 °C/10 mmHg (lit.)
248 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−9-−3 °C (lit.)
Löslichkeit
chloroform: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
Dichte
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc2ccccc2n1
InChI
1S/C10H9N/c1-8-6-7-9-4-2-3-5-10(9)11-8/h2-7H,1H3
InChIKey
SMUQFGGVLNAIOZ-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... CYP1A2(1544)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- In the preparation of squaraine dyes (quinaldine-based squaraine dyes) which is biologically significant and can be used as an metal ion sensor.
- To prepare the pH sensitive colorimetric chemo sensors.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Vorsicht
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
174.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
79 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?