PHR3874
Isobuttersäure
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
2-Methyl-propionsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3.04 (vs air)
Dampfdruck
1.5 mmHg ( 20 °C)
Selbstzündungstemp.
824 °F
Expl.-Gr.
10 %
Verpackung
pkg of 500MG
Brechungsindex
n20/D 1.393 (lit.)
bp
153-154 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−47 °C (lit.)
Dichte
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)C(O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H,5,6)
InChIKey
KQNPFQTWMSNSAP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
131.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
55 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)