Wichtige Dokumente
PHR3528
Capronsäure
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
Hexanolsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
4 (vs air)
Dampfdruck
0.18 mmHg ( 20 °C)
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 10 g
Brechungsindex
n20/D 1.4161 (lit.)
bp
202-203 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−4 °C (lit.)
Dichte
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CCCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)
InChIKey
FUZZWVXGSFPDMH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Empfohlene Produkte
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
215.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
102 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)