PHR3749
D-Valacyclovir
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
D-Valin-2-[(2-amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)-methoxy]-ethylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1707817
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[n]1(c2nc(nc(c2nc1)O)N)COCCOC(=O)[C@H](N)C(C)C
InChI
1S/C13H20N6O4/c1-7(2)8(14)12(21)23-4-3-22-6-19-5-16-9-10(19)17-13(15)18-11(9)20/h5,7-8H,3-4,6,14H2,1-2H3,(H3,15,17,18,20)/t8-/m1/s1
InChIKey
HDOVUKNUBWVHOX-MRVPVSSYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable