Wichtige Dokumente
PHR3304
Diethyltoluamid
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
N,N-Diethyl-3-Methylbenzamid, N,N-Diethyl-m-toluamid, m-Toluylsäure-diethylamid, DEET
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1197007
Dampfdichte
6.7 (vs air)
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Verpackung
pkg of 3 g
Brechungsindex
n20/D 1.523 (lit.)
bp
111 °C/1 mmHg
160 °C/19 mmHg (lit.)
Dichte
0.998 g/mL at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CCN(CC)C(=O)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C12H17NO/c1-4-13(5-2)12(14)11-8-6-7-10(3)9-11/h6-9H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
MMOXZBCLCQITDF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)