PHR3305
N,N-Diethyl-4-methylbenzamid
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
N,N-Diethyl-4-toluamid, p-DEET, NSC 5686
About This Item
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1197018
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C12H17NO/c1-4-13(5-2)12(14)11-8-6-10(3)7-9-11/h6-9H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
PUZORFQMRDHKBT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)