Wichtige Dokumente
D100951
N,N-Diethyl-3-Methylbenzamid
97%
Synonym(e):
N,N-Diethyl-m-toluamid, m-Toluylsäure-diethylamid, DEET
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
6.7 (vs air)
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.523 (lit.)
bp
111 °C/1 mmHg
160 °C/19 mmHg (lit.)
Dichte
0.998 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CCN(CC)C(=O)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C12H17NO/c1-4-13(5-2)12(14)11-8-6-7-10(3)9-11/h6-9H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
MMOXZBCLCQITDF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
203.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
95 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?