Wichtige Dokumente
PHR3258
Tripelennamin-Hydrochlorid
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
Tripelennamin -hydrochlorid, 2-[Benzyl-(2-dimethylaminoethyl)-amino]-pyridin, N-Benzyl-N′,N′-dimethyl-N-(2-pyridyl)-ethylendiamin -hydrochlorid, Pyribenzamin -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1695004
API-Familie
tripelennamine
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 500 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN(C)CCN(CC1=CC=CC=C1)C2=NC=CC=C2.Cl
InChI
1S/C16H21N3.ClH/c1-18(2)12-13-19(16-10-6-7-11-17-16)14-15-8-4-3-5-9-15;/h3-11H,12-14H2,1-2H3;1H
InChIKey
FSSICIQKZGUEAE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)