Wichtige Dokumente
PHR1043
Prednisolon
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
1,4-Pregnadien-11β,17α,21-triol-3,20-dion, 1-Dehydrocortisol, 1-Dehydrohydrocortison, 11β,17α,21-Trihydroxy-1,4-pregnadien-3,20-dion
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to BP 464
traceable to Ph. Eur. P2700000
traceable to USP 1555005
API-Familie
prednisolone
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
240 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(O)C(CO)=O)=C1
InChI
1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-16,18,22,24,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChIKey
OIGNJSKKLXVSLS-VWUMJDOOSA-N
Angaben zum Gen
human ... NR3C1(2908)
Allgemeine Beschreibung
Prednisolone is a glucocorticoid utilized as an anti-inflammatory or an immunosuppressive drug.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Separation of Prednisolone, pharmaceutical secondary standard; traceable to USP, PhEur and BP