PHR2909
Famotidin-verwandte Verbindung B
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
N,N′′′-[(1,1-Dioxido-2H-1,2,4,6-thiatriazin-3,5-diyl)-bis-(2,1-ethandiylthiomethylen-4,2-thiazoldiyl)]-bisguanidin, 3,5-Bis[2-[[[2-[(diaminomethylene)amino]thiazol-4-yl]methyl]sulphanyl]ethyl]-4H-1,2,4,6-thiatriazine 1,1-dioxide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1269221
Beschreibung
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API-Familie
famotidine
Form
solid
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C16H23N11O2S5/c17-13(18)24-15-21-9(7-32-15)5-30-3-1-11-23-12(27-34(28,29)26-11)2-4-31-6-10-8-33-16(22-10)25-14(19)20/h7-8H,1-6H2,(H,23,26,27)(H4,17,18,21,24)(H4,19,20,22,25)
InChIKey
NRRXZFHNRLQONH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)