Wichtige Dokumente
Y0000382
Famotidin für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Famotidin, N′-(Aminosulfonyl)-3-{[2-(diaminomethylenamino)-4-thiazolyl]-methylthio}-propanamidin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
famotidine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N\C(N)=N\c1nc(CSCCC(=N)NS(N)(=O)=O)cs1
InChI
1S/C8H15N7O2S3/c9-6(15-20(12,16)17)1-2-18-3-5-4-19-8(13-5)14-7(10)11/h4H,1-3H2,(H2,9,15)(H2,12,16,17)(H4,10,11,13,14)
InChIKey
XUFQPHANEAPEMJ-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... HRH2(3274)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)