Wichtige Dokumente
PHR2835
Nilotinib-verwandte Verbindung C
Synonym(e):
3-Amino-4-Methylbenzoesäure, 3-Amino-p-toluylsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. Y0002108
traceable to USP 1463457
Beschreibung
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API-Familie
nilotinib
Form
solid
Verpackung
pkg of 50 mg
mp (Schmelzpunkt)
164-168 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1ccc(cc1N)C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
InChIKey
XKFIFYROMAAUDL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)