Y0002111
Nilotinib Unreinheit B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
3-Amino-4-methyl-benzoesäure-methylester, 3-Amino-p-toluylsäure-methylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
nilotinib
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
113-117 °C (lit.)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC(=O)c1ccc(C)c(N)c1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-6-3-4-7(5-8(6)10)9(11)12-2/h3-5H,10H2,1-2H3
InChIKey
YEPWCJHMSVABPQ-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)