Wichtige Dokumente
PHR2618
Natriumacetat-Trihydrat
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Natriumacetat Trihydrat, Essigsäure Natriumsalz Trihydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1613429
API-Familie
sodium acetate
Form
solid
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Selbstzündungstemp.
1112 °F
Verpackung
pkg of 2 g
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChIKey
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Sonstige Hinweise
Hinweis zur Analyse
Fußnote
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)