Merck
P8165
Sigma-Aldrich
Phosphatpuffer, pH-Wert 6,6 bei 25 °C
About This Item
UNSPSC-Code:
12352107
NACRES:
NA.47
Form
powder
Qualitätsniveau
Farbe
white
pH-Wert
6.60-6.80
Anwendung(en)
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
Die Pufferkapazität von Phosphatpuffer ist pH-sensitiv und wird bevorzugt bei einem physiologischen pH-Wert (7,2–7,4) verwendet.
Anwendung
Zur Verwendung mit Wright-Färbung für geometrische Daten HEMASTAIN®
Phosphatpuffer dient als wichtiges Fixiermittel in der Licht- und Elektronenmikroskopie. Er ist die am häufigsten verwendete Komponente von Spüllösung während chirurgischen Eingriffen, um lebendes Gewebe zu erhalten. Er wird auch in immunhistochemischen Färbungsverfahren eingesetzt.
Rekonstituierung
Pro Fläschchen können 3,8 l Puffer mit 34 mM hergestellt werden.
Rechtliche Hinweise
HEMASTAIN is a registered trademark of Smithkline Corp.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Biological Electron Microscopy: Theory, Techniques, and Troubleshooting (2011)