PHR2287
Methyl-4-(Acetylamino)-2-Hydroxybenzoat
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Methyl-4-(acetylamino)-salicylat, 4-Acetamido-2-hydroxybenzoesäure-methylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1262823
API-Familie
metoclopramide
Form
solid
Verpackung
pkg of 100 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N(c1cc(c(cc1)C(=O)OC)O)C(=O)C
InChI
1S/C10H11NO4/c1-6(12)11-7-3-4-8(9(13)5-7)10(14)15-2/h3-5,13H,1-2H3,(H,11,12)
InChIKey
LCXHOHRQXZMSQN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)