M1824990
Metoclopramid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
4-Amino-5-chlor-N-[2-(diethylamino)-ethyl]-2-methoxy-benzamid, Methoxychlorprocainamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
metoclopramide
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(Cl)c(N)cc1OC
InChI
1S/C14H22ClN3O2/c1-4-18(5-2)7-6-17-14(19)10-8-11(15)12(16)9-13(10)20-3/h8-9H,4-7,16H2,1-3H3,(H,17,19)
InChIKey
TTWJBBZEZQICBI-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... DRD2(1813) , HTR3A(3359) , HTR4(3360)
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)