M1824995
Metoclopramid-Unreinheit A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
4-(Acetylamino)-5-chlor-N-[2-(diethylamino)-ethyl]-2-methoxybenzamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
metoclopramide
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[S](=O)(=O)(NC(=O)C(O)C)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C10H13NO4S/c1-7-3-5-9(6-4-7)16(14,15)11-10(13)8(2)12/h3-6,8,12H,1-2H3,(H,11,13)
InChIKey
UGYBMUFRMSFALF-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)