PHR1479
meso-Erythritol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
1,2,3,4-Butantetrol, meso-1,2,3,4-Tetrahydroxybutan, i-Erythritol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. Y0000477
traceable to USP 1241903
API-Familie
erythritol
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
ampule of 1 × 1 g
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
329-331 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
118-120 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC[C@@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C4H10O4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h3-8H,1-2H2/t3-,4+
InChIKey
UNXHWFMMPAWVPI-ZXZARUISSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Fußnote
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)