Wichtige Dokumente
PHR1457
Calciumlactobionat
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Kalziumlactobionat Monohydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1086902
API-Familie
calcium lactobionate
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 1 g
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)CO
InChI
1S/2C12H22O12.Ca.H2O/c2*13-1-3(15)10(7(18)8(19)11(21)22)24-12-9(20)6(17)5(16)4(2-14)23-12;;/h2*3-10,12-20H,1-2H2,(H,21,22);;1H2/q;;+2;/p-2/t2*3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,12+;;/m11../s1
InChIKey
LIUNXXYNUIALAY-BSLBODANSA-L
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)