Merck
21190
Sigma-Aldrich
Calciumlactobionat Monohydrat
≥98.0% (KT)
Synonym(e):
Lactobionsäure Hemicalciumsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H42CaO24 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
790.68
Beilstein:
3834794
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (KT)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +23.5±1°, c = 3% in H2O
Verunreinigungen
2.5-6.5% water
Farbe
colorless
mp (Schmelzpunkt)
190  °C ((374 °F ))
SMILES String
O.O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)CO
InChI
1S/2C12H22O12.Ca.2H2O/c2*13-1-3(15)10(7(18)8(19)11(21)22)24-12-9(20)6(17)5(16)4(2-14)23-12;;;/h2*3-10,12-20H,1-2H2,(H,21,22);;2*1H2/q;;+2;;/p-2/t2*3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,12+;;;/m11.../s1
InChIKey
FALNADDKNDADFQ-WNSOHMSISA-L
Sonstige Hinweise
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)