Wichtige Dokumente
PHR1214
Methylsalicylat
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
2-Hydroxybenzoesäure-methylester, Methyl-2-hydroxybenzoat, ‘Wintergrünöl’
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1537450
Dampfdichte
5.26 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 54 °C)
API-Familie
methyl salicylate
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Selbstzündungstemp.
847 °F
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.536 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−8-−7 °C (lit.)
Dichte
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,9H,1H3
InChIKey
OSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Methyl salicylate is one of the common ingredients present in topical analgesics and rubifacients. It is prescribed for the management of minor muscle aches and pains.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
204.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
96 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)