Merck
W274502
Sigma-Aldrich
Methylsalicylat
natural, 98%, FG
Synonym(e):
2-Hydroxybenzoesäure-methylester, Methyl-2-hydroxybenzoat, ‘Wintergrünöl’
About This Item
Lineare Formel:
2-(HO)C6H4CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.15
FEMA-Nummer:
2745
Beilstein:
971516
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.749
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
spicy; minty; cooling; sweet; wintergreen
Qualität:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Biologische Quelle:
Gaultheria procumbens L.
Agentur:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
Biologische Quelle
Gaultheria procumbens L.
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Dampfdichte
5.26 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 54 °C)
Assay
98%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
847 °F
Brechungsindex
n20/D 1.536 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−8-−7 °C (lit.)
Dichte
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
methyl salicylate
Organoleptisch
spicy; minty; cooling; sweet; wintergreen
SMILES String
COC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,9H,1H3
InChIKey
OSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
204.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
96 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1