PHR1178
Budesonid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
16,17-Butylidenbis(oxy)-11,21-dihydroxypregna-1,4-dien-3,20-dion
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to BP 793
traceable to Ph. Eur. B1157300
traceable to USP 1078201
API-Familie
budesonide
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])C[C@H]5OC(CCC)O[C@@]45C(=O)CO
InChI
1S/C25H34O6/c1-4-5-21-30-20-11-17-16-7-6-14-10-15(27)8-9-23(14,2)22(16)18(28)12-24(17,3)25(20,31-21)19(29)13-26/h8-10,16-18,20-22,26,28H,4-7,11-13H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21?,22+,23-,24-,25+/m0/s1
InChIKey
VOVIALXJUBGFJZ-KWVAZRHASA-N
Angaben zum Gen
human ... NR3C1(2908)
Allgemeine Beschreibung
Budesonide is a nonsystemic glucocorticoid and an epimeric mixture, where both the epimers have similar anti-inflammatory activity. It is widely used in the treatment of Crohn′s disease.
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?