Merck
PHR1049
Supelco
Gabapentin
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
1-(Aminomethyl)-cyclohexanessigsäure, Neurontin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H17NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.24
Beilstein:
2359739
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1287303
API-Familie
gabapentin
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
NCC1(CC(O)=O)CCCCC1
InChI
1S/C9H17NO2/c10-7-9(6-8(11)12)4-2-1-3-5-9/h1-7,10H2,(H,11,12)
InChIKey
UGJMXCAKCUNAIE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Die pharmazeutischen Sekundärstandards zur Anwendung in der Qualitätskontrolle stellen für Pharmalabore und -hersteller eine praktische und kosteneffiziente Alternative zur Herstellung von internen Arbeitsstandards dar. Gabapentin ist ein krampflösendes Mittel (Antikonvulsivum), das die irreversible Inhibition des Enzyms GABA-Transaminase bewirkt und so auch den physiologischen Abbau von GABA im Gehirn verhindert.
Gabapentin ist ein Antiepileptikum und ein strukturelles Analog von γ-Aminobuttersäure (GABA). Es wird für die Behandlung von partiellen Anfällen bei Erwachsenen und Kindern verwendet.
Anwendung
Diese Sekundärstandards sind als zertifiziertes Referenzmaterial eingestuft. Sie eignen sich zur Verwendung bei zahlreichen analytischen Anwendungen, darunter Freigabeuntersuchungen für pharmazeutische Produkte, Methodenentwicklung für pharmazeutische Produkte für qualitative und quantitative Analysen, Qualitätskontrollprüfungen für Lebensmittel und Getränke und sonstige Kalibrierungsanforderungen.
Gabapentin kann als Referenzstandard eingesetzt werden, um die in den folgenden Proben vorhandene Gabapentinmenge zu validieren:
  • In menschlichen Plasmaproben mittels Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC).
  • In pharmazeutischen Formulierungen mittels isokratischer Umkehrphasen-Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (RP-HPLC).
Gabapentin kann als pharmazeutischer Referenzstandard zur Quantifizierung des Analyten in pharmazeutischen Formulierungen mittels spektrometrischer Verfahren eingesetzt werden.
Gabapentin kann als pharmazeutischer Referenzstandard zur Bestimmung des Analyten in pharmazeutischen Zusammensetzungen mittels Chromatographie, Kolorimetrie und Spektrophotometrie eingesetzt werden.
Hinweis zur Analyse
Diese Sekundärstandards ermöglichen eine mehrfache Rückverfolgbarkeit auf die jeweils geltenden Primärstandards USP, EP (PhEur) und BP.
Sonstige Hinweise
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (CRM) wird gemäß ISO 17034 und ISO/IEC 17025 produziert und zertifiziert. Alle Informationen hinsichtlich der Verwendung dieses zertifizierten Referenzmaterials können dem Analysenzertifikat (CoA) entnommen werden.
Fußnote
Geben Sie unten in das Feld „LRAb7794“ ein, um ein Beispiel eines Analysenzertifikats für dieses Material anzuzeigen. Hierbei handelt es sich lediglich um ein Beispielzertifikat, das sich möglicherweise nicht auf die Charge bezieht, die Sie erhalten.
Empfohlene Produkte
Digitales Referenzmaterial für dieses Produkt finden Sie auf unserer Online-Plattform ChemisTwin® für NMR. Diese digitale Ausgabe auf ChemisTwin® können Sie zur Bestätigung der Probenidentität und Quantifizierung von Verbindungen verwenden (mit digitalem externem Standard). Sie finden dort ein NMR-Spektrum dieser Substanz und können dieses mit wenigen Mausklicks online mit Ihrer Probe vergleichen. Hier erfahren Sie mehr und können Ihre kostenlose Probeversion starten.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Colorimetric determination of gabapentin in pharmaceutical formulation
Abdellatef HE and Khalil HM
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 31(1), 209-214 (2003)
Comparison of two aerosol-based detectors for the analysis of gabapentin in pharmaceutical formulations by hydrophilic interaction chromatography
Jia S, et al.
Talanta, 85(5), 2301-2306 (2011)
Veterinary Pharmacology and Therapeutics (2009)
Development and application of a validated HPLC method for the analysis of dissolution samples of gabapentin drug products
Gupta A, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 46, 181-186 (2008)
Spectrophotometric determination of gabapentin in pharmaceutical formulations using ninhydrin and p-acceptors
Siddiqui AF, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 45(7), 2761-2767 (2010)