PHL89685
Glucocheirolin Kaliumsalz
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
3-(Methylsulfonyl)-propylglucosinolat Kaliumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C11H21NO11S3/c1-25(17,18)4-2-3-7(12-23-26(19,20)21)24-11-10(16)9(15)8(14)6(5-13)22-11/h6,8-11,13-16H,2-5H2,1H3,(H,19,20,21)/p-1/b12-7+/t6-,8-,9+,10-,11+/m1/s1
InChIKey
OFKKQTQFWWIRBD-BZVDQRPCSA-M
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)