Wichtige Dokumente
PHL89216
Glucotropaeolin Kaliumsalz
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Benzylglucosinolat Kaliumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C14H19NO9S2.K/c16-7-9-11(17)12(18)13(19)14(23-9)25-10(15-24-26(20,21)22)6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,9,11-14,16-19H,6-7H2,(H,20,21,22);/q;+1/p-1/b15-10+;
InChIKey
UYCWNAZWHVREMO-GYVLLFFHSA-M
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?