Wichtige Dokumente
PHL83438
Trichodesmin
phyproof® Reference Substance
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N21[C@H]3[C@H](OC(=O)[C@@H]([C@]([C@](C(=O)OCC3=CC2)(O)C)(O)C)C(C)C)CC1
InChI
1S/C18H27NO6/c1-10(2)13-15(20)25-12-6-8-19-7-5-11(14(12)19)9-24-16(21)18(4,23)17(13,3)22/h5,10,12-14,22-23H,6-9H2,1-4H3/t12-,13+,14-,17-,18+/m1/s1
InChIKey
SOODLZHDDSGRKL-FOOXYVKASA-N
Allgemeine Beschreibung
Check out our entire range of pyrrolizidine alkaloid standards
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - STOT SE 1
Zielorgane
Liver,Nervous system,Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)