Wichtige Dokumente
PHL89251
Monocrotalin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Crotalin, Monocrotalin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
mp (Schmelzpunkt)
204 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
SMILES String
[H][C@@]12[C@H]3CCN1CC=C2COC(=O)[C@](C)(O)[C@](C)(O)[C@@H](C)C(=O)O3
InChI
1S/C16H23NO6/c1-9-13(18)23-11-5-7-17-6-4-10(12(11)17)8-22-14(19)16(3,21)15(9,2)20/h4,9,11-12,20-21H,5-8H2,1-3H3/t9-,11+,12+,15+,16-/m0/s1
InChIKey
QVCMHGGNRFRMAD-XFGHUUIASA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Check out our entire range of pyrrolizidine alkaloid standards
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
PHL89251-20MG |