Wichtige Dokumente
PHL83433
Erucifolin-N-oxid
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Erucifolin A N-oxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[N]21(=O)C3C(OC(=O)\C(=C/C)\CC4(OC4(C(=O)OCC3=CC2)C)CO)CC1
InChI
1S/C18H23NO7/c1-3-11-8-18(10-20)17(2,26-18)16(22)24-9-12-4-6-19(23)7-5-13(14(12)19)25-15(11)21/h3-4,13-14,20H,5-10H2,1-2H3/b11-3-
InChIKey
IJAULDQGSBFPPG-JYOAFUTRSA-N
Allgemeine Beschreibung
Check out our entire range of pyrrolizidine alkaloid standards
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)