Wichtige Dokumente
NISTRM8988
Titaniumdioxid
NIST® RM 8988, powder, particle size distribution
Synonym(e):
Titan(IV)-oxid, Titandioxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
powder
Hersteller/Markenname
NIST®
Methode(n)
diffraction/scattering: suitable
mp (Schmelzpunkt)
>350 °C (lit.)
Dichte
4.26 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
general analytical
SMILES String
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
InChIKey
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)