Wichtige Dokumente
14021
Titan(IV)-oxid
ReagentPlus®, ≥99%
Synonym(e):
Titandioxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99%
Form
nanoparticles
Verlust
≤0.5% loss on ignition, 1000 °C, 2 h
mp (Schmelzpunkt)
>350 °C (lit.)
Dichte
4.26 g/mL at 25 °C (lit.)
Kationenspuren
As: ≤5 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
SMILES String
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
InChIKey
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)