NIST8634
Ethylene Tetrafluoroethylene for Particle Size Distribution and Morphology
NIST®SRM®
Synonym(e):
ETFE Particles
About This Item
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 20 mL
Hersteller/Markenname
NIST®
Anwendung(en)
plastics
Format
single component solution
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
SRM 8634_cert
SRM 8634_SDS
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- RM 8634 is available with reference values of particle size distribution and are measured using three optical-microscopy methods.
- Certified values are metrologically traceable to the measurement methods and calibration procedures used.
- The NIST certificate is provided with storage, handling, and use instructions.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)