NIST53E
Lagermetall auf Bleibasis (84Pb - 10Sb - 6Sn)
NIST® SRM® 53e
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 150 g
Hersteller/Markenname
NIST®
Methode(n)
X-ray spectroscopy: suitable
optical emission spectroscopy (OES): suitable
Format
matrix material
Allgemeine Beschreibung
SRM 53E_cert
SRM 53E_SDS
Sonstige Hinweise
Antimony (Sb), Tin (Sn), Copper (Cu), Bismuth (Bi), Arsenic (As), Nickel (Ni), Iron (Fe)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney, Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)