Wichtige Dokumente
NISTC2418
Hochreines Blei
NIST® SRM® C2418
Synonym(e):
Blei
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Verpackung
pkg of disk
Hersteller/Markenname
NIST®
Widerstandsfähigkeit
20.65 μΩ-cm
Methode(n)
optical emission spectroscopy (OES): suitable
bp
1740 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
327.4 °C (lit.)
Format
matrix material
SMILES String
[Pb]
InChI
1S/Pb
InChIKey
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
SRM C2418_cert
SRM C2418_SDS
Sonstige Hinweise
Cadmium (Cd), silver (Ag)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Aluminium (Al), Antimony (Sb), Arsenic (As), Bismuth (Bi), Calcium (Ca), Cobalt (Co), Copper (Cu), Iron (Fe), Manganese (Mn), Nickel (Ni), Tellurium (Te), Tin (Sn), Zinc (Zn)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Zielorgane
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)