Merck
NIST3389
Ginsenosides Calibration Solutions
NIST®SRM®
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
Verpackung
pkg of 5 × 1 mL
Hersteller/Markenname
NIST®
Konzentration
in methanol
Anwendung(en)
agriculture
Format
multi-component solution
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Sonstige Hinweise
Certified for the analytes listed below.
Ginsenoside Rg1 (C42H72O14), Ginsenoside Re (C48H82O18), Ginsenoside Rb1 (C54H92O23), Ginsenoside Rc (C53H90O22), Ginsenoside Rb2 (C53H90O22), Ginsenoside Rd (C48H82O18)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Ginsenoside Rf (C42H72O14)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)