Wichtige Dokumente
NIST2144
m-Chlorbenzoesäure
NIST® SRM® 2144
Synonym(e):
3-Chlorbenzoesäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
solid
Verpackung
pkg of 2 g
Hersteller/Markenname
NIST®
mp (Schmelzpunkt)
153-157 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
InChIKey
LULAYUGMBFYYEX-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
SRM 2144_cert
SRM 2144_SDS
Sonstige Hinweise
Chlorine (Cl)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)