Merck
NIST2143
p-Fluorobenzoic acid
NIST®SRM®
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H5FO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.11
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Verpackung
pkg of 2 g
Hersteller/Markenname
NIST®
Format
neat
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/C7H5FO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
InChIKey
BBYDXOIZLAWGSL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Sonstige Hinweise
Certified for the analytes listed below.
Fluorine (F)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)