NIST1963A
Polystyrolkugeln mit einem Nenndurchmesser von 100 nm
NIST® SRM® 1963a
Synonym(e):
Polystyrene spheres
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
Empfohlene Produkte
Form
suspension
Verpackung
pkg of 5 mL
Hersteller/Markenname
NIST®
Allgemeine Beschreibung
Sonstige Hinweise
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Rechtliche Hinweise
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)